Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de vidrio borosilicatado de 20 ml: tapones de urea blancos
Se adaptan a todos los contadores comunes
304.00€ - 348.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 1,12 in, 28 mm
Color Blanco
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 20 ml
Altura (imperial) 2,37 in
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material (revestimiento) Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (revestimiento) Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
12373317
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FS74515-20
Polietileno Tapón de rosca separado
323.15€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12353317
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FS74500-20
Lámina metálica/corcho Tapón de rosca incluido
348.00€
paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12363317
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FS74510-20
Lámina metálica/corcho Tapón de rosca separado
304.00€
paquete de 500
Fecha estimada de envío: 29-05-2026
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se adaptan a todos los contadores comunes
  • El vidrio sin potasio proporciona de forma uniforme recuentos de actividad baja y una excelente transmisión de la luz
  • Los tapones encajan en el acabado de rosca GPI 22-400 y son adecuados para la rotulación
Información de órdenes
de D.E. x Al (con tapón): 28 x 61 mm Los viales con tapones acoplados se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja. Cuando los tapones están separados, los viales se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja y los tapones se envasan en cinco bolsas de polietileno de 100 tapones cada una.
Especificaciones
Especificaciones
1,12 in, 28 mm
Vidrio de borosilicato
2,37 in
0.67 oz
Urea
Vial de centelleo
Sí
Blanco
20 ml
Bandeja envuelta al vacío
20 mL
61 mm
GPI 22-400
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Viales de centelleo de vidrio borosilicatado de 20 ml: tapones de urea blancos