Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de HDPE de 20 ml con tapón de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
A granel
A granel, tapones incluidos
A granel, tapones separados
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Descripción
Se adaptan a todos los contadores comunes
Tapones de polipropileno blanco.
- Proporcionan recuentos de fondo y una excelente transmisión de la luz
- Resistentes a las fugas y los abombamientos causados por la degradación del disolvente
- Los tapones se ajustan a la rosca GPI 22-400 y son adecuados para el marcado
Información de órdenes
de D.E. x Al (con tapón): 28 x 61 mm Los viales con tapones acoplados se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja. Cuando los tapones están separados, los viales se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja y los tapones se envasan en cinco bolsas de polietileno de 100 tapones cada una. También disponible en envase a granel con viales y tapones en bolsas de plástico de 1000 cada uno.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Lámina de metal/pulpa |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporcionan recuentos de bajo fondo y una transmisión de la luz excelente, aptos para todos los contadores comunes |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | A granel, tapones separados |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Volumen total (métrico) | 20 mL |
| Mostrar más |