Learn More
Fisherbrand™ Viales de centelleo de HDPE de 20 ml con tapón de polipropileno
Código de producto. 12361599 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de empaquetado:
A granel
A granel, tapones incluidos
A granel, tapones separados
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Product Code. 12361599
Only null left
Add to basket
Add to basket
Se adaptan a todos los contadores comunes
Se adaptan a todos los contadores comunes
Tapones de polipropileno blanco.
  • Proporcionan recuentos de fondo y una excelente transmisión de la luz
  • Resistentes a las fugas y los abombamientos causados por la degradación del disolvente
  • Los tapones se ajustan a la rosca GPI 22-400 y son adecuados para el marcado
Order Info
de D.E. x Al (con tapón): 28 x 61 mm Los viales con tapones acoplados se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja. Cuando los tapones están separados, los viales se envasan al vacío en cinco bandejas de 100 por caja y los tapones se envasan en cinco bolsas de polietileno de 100 tapones cada una. También disponible en envase a granel con viales y tapones en bolsas de plástico de 1000 cada uno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (revestimiento) Lámina de metal/pulpa
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Blanco
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Proporcionan recuentos de bajo fondo y una transmisión de la luz excelente, aptos para todos los contadores comunes
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0.67 oz
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 61 mm
Tipo Vial de centelleo
Tamaño del tapón GPI 22-400
Marking Spot Sí
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.