Descripción
Cuentan con un diseño de pared compartida, lo que genera un mayor volumen de pocillo
- Compatible con automatización, norma ANSI
- Superficie con bajo nivel de unión y resistente a productos químicos
- Placas de color natural para el almacenamiento o los ensayos colorimétricos
- Placas blancas para ensayos luminiscentes, incluyendo SPA
- Placas negras para ensayos de fluorescencia
- Pocillos de fondo redondo para una recuperación óptima de la muestra
- Los pocillos cuadrados con fondo redondo minimizan la absorción (por capilaridad)
- Intervalo de volumen de trabajo: De 2 a 35 μl/pocillo
Información de órdenes
Tapas no incluidas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 120 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento o ensayos colorimétricos |