Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón
Compatible con la mayoría de los termocicladores de 0.2 ml y secuenciadores de capilares ABI PRISM™ 310, 3100 y 3700
Marca: Fisherbrand™ 14230234
Descripción
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
- Polipropileno virgen
- Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
- Plataforma de placas muy rígida
- Diseño de borde elevado
- Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
- Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
- Esquina recortada y rejilla alfanumérica
- Producción en sala limpia
Especificaciones
Estándar | |
Azul | |
Sin faldón | |
300 μl | |
Aplicaciones de PCR, RT-PCR | |
Transparente |
8 x 12 | |
Microplaca de PCR | |
Polipropileno | |
96 | |
Sí |