Learn More
Fisherbrand™ Placas de PCR de 96 pocillos sin faldón
Compatible con la mayoría de los termocicladores de 0.2 ml y secuenciadores de capilares ABI PRISM™ 310, 3100 y 3700
Marca:  Fisherbrand™ 14230236
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12144112
  • 116.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compatible with most 0.2mL thermal cyclers and ABI PRISM™ 310, 3100, and 3700 capillary sequencers
  • Polipropileno virgen
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Plataforma de placas muy rígida
  • Diseño de borde elevado
  • Sellables mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones
  • Volumen máximo de 300 μl (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
  • Esquina recortada y rejilla alfanumérica
  • Producción en sala limpia
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
Amarillo
Sin faldón
300 μl
Aplicaciones de PCR, RT-PCR
Transparente
8 x 12
Microplaca de PCR
Polipropileno
96