Learn More
Fisherbrand™ Microplacas de polipropileno de 96 pocillos
Ideales para el almacenamiento con volúmenes de pocillo grandes de 500 μl—
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 3.07000kg
Descripción
- Polipropileno
- Unión mínima
- Resistentes a numerosos reactivos
- Soportan temperaturas de – 80 ° a + 121 °C (de – 112 ° a + 250 °F)
- Diseño para automatización optimizado para HTS
Especificaciones
Standard | |
Rojo | |
Polipropileno | |
96 | |
Round |
8 x 12 | |
96-well Storage Microplate | |
500 μL | |
Non-sterile | |
For storage feature generous 500μL well volumes |