Descripción
Absorbe líquidos de forma rápida y evita la propagación de derrames.
Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio más delicado.
- Fabricados con fibras de alta capacidad de absorción
- El dorso de polietileno es resistente a productos químicos y la capa superior no tejida proporciona durabilidad, incluso cuando está húmeda
- Permanecen lisos, pegados a la mesa de trabajo para evitar el deslizamiento
- Absorben hasta 750 ml/m2
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Empapadora absorbente |
| Material | Polietileno |
| Absorbencia | 750 ml/m2 |
| Longitud (imperial) | 100 pies |
| Longitud (métrico) | 30 m |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Anchura (métrico) | 510mm |
| Dimensiones (L x An) | 30 m x 510 mm (100 pies x 20 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorbe líquidos de forma rápida y previene la propagación de derrames |
| Cantidad | Unidad |