Learn More
Fisherbrand™ Semi-microceldas rectangulares de cuarzo de absorción con tapa de PTFE
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
2/paquetes, 8 paquetes/caja
4/paquetes, 8 paquetes/caja
missing translation for 'unitSize'
paquete de 2
paquete de 4
Description
Includes
PTFE lid
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
- Celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
- Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
- Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Specifications
Specifications
| Tipo | Celda semimicro de absorción |
| Descripción | Grosor del fondo: 9 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 μl |
| Material | Cuarzo |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 4 mm |
| Cantidad | 4/paquetes, 8 paquetes/caja |
| Trayectoria óptica | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 nm a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction