Learn More
Fisherbrand™ Sondas de conductividad Accumet™ de doble celda con compensación de temperatura
Sondas de conductividad Fisherbrand™ Accumet™ de doble celda con compensación de temperatura, sin mercurio, k=1, de 20μS a 20 mS/cm, con conector de 8 pines
Marca: Fisherbrand™
454.00 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Sondas de conductividad Fisherbrand™ Accumet™ de doble celda con compensación de temperatura, sin mercurio, k=1, de 20μS a 20 mS/cm, con conector de 8 pines
Descripción
Para su uso en medidores de sobremesa de la serie Excel (XL) Accumet™
- Celda de tipo inmersión
- Se utiliza en el soporte de electrodo estándar: el tamaño compacto exclusivo es el mismo que el del electrodo de pH típico
- Los sensores de temperatura integrados proporcionan lecturas con compensación de temperatura
- Cuerpo epóxico
Especificaciones
1 | |
Sonda de conductividad | |
8 pines | |
De 20 μ S a 20 mS/cm |
Temperatura compensada | |
Conductividad | |
Cuerpo epóxico |