Learn More
Fisherbrand™ Tapetes pegajosos para ambientes controlados
Las alfombrillas adhesivas generales son ideales para salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio crítico
Marca: Fisherbrand™ 19181506
109.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Descripción
Las alfombrillas adhesivas de uso general son idóneas para su uso en salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio
- Muy eficientes en la eliminación de polvo y fáciles de usar
- Película de polietileno revestida con adhesivo acrílico para uso en agua respetuoso con el medio ambiente
- Eliminación de polvo: 99 %
- Resistencia a la tracción: >1,5 kgf/cm2
- 30 capas
- M200: para usuarios de adherencia estándar
- M250: para usuarios de entornos críticos (adherencia alta)
Especificaciones
18 x 45 pulg | |
30 capas | |
Blanco | |
Cleanroom Tacky Mat |
Salas limpias de la industria electrónica, industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio | |
Gran adherencia | |
46 cm | |
114 cm |