Learn More
Fisherbrand™ Tapetes pegajosos para ambientes controlados
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Blue
Dimensiones (L x An):
18 x 45 pulg
18 x 45 in
18 x 45 pulg
24 x 45 pulg
24 x 45 in
91 x 46 cm (36 x 18 pulg.)
Revestimiento de superficie:
Adherencia media
Adherencia moderada
Baja adherencia
Gran adherencia
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
Descripción
Las alfombrillas adhesivas de uso general son idóneas para su uso en salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio
- Ideal para su uso en salas limpias electrónicas, farmacéuticas, de laboratorio y del sector alimentario
- Cuando la lámina superior se ensucie, despéguela para obtener una superficie limpia y fresca
- Notificación para nuevo pedido en la lámina 18
- Láminas azules sobre alfombrilla azul
- Muy eficientes para la eliminación de polvo y de fácil uso
- Adherencia moderada para necesidades de limpieza estándar
- Adherencia alta para usuarios de entornos críticos
- Cada alfombrilla tiene láminas de cubierta superior e inferior
Información de órdenes
30 láminas por alfombrilla.
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 91 x 46 cm (36 x 18 pulg.) |
| Cantidad | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case |
| Revestimiento de superficie | Adherencia moderada |
| Color | Azul |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |