Learn More
Fisherbrand™ Tapetes pegajosos para ambientes controlados
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Blue
Dimensiones (L x An):
18 x 45 pulg
18 x 45 in
18 x 45 pulg
24 x 45 pulg
24 x 45 in
91 x 46 cm (36 x 18 pulg.)
Revestimiento de superficie:
Adherencia media
Adherencia moderada
Baja adherencia
Gran adherencia
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
Description
Las alfombrillas adhesivas de uso general son idóneas para su uso en salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio
- Muy eficientes en la eliminación de polvo y fáciles de usar
- Película de polietileno revestida con adhesivo acrílico para uso en agua respetuoso con el medio ambiente
- Eliminación de polvo: 99 %
- Resistencia a la tracción: >1.5 kgf/cm2
- 30 capas
- M200: para usuarios de adherencia estándar
- M250: para usuarios de entornos críticos (adherencia alta)
Specifications
Specifications
| Dimensiones (L x An) | 18 x 45 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias de la industria electrónica, industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio |
| Cantidad | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case |
| Revestimiento de superficie | Gran adherencia |
| Color | Azul |
| Longitud (métrico) | 46 cm |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |
| Anchura (métrico) | 114.3 cm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction