Learn More
Fisherbrand™ Tapetes pegajosos para ambientes controlados
Código de producto. p-4243568 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Blue
Dimensiones (L x An):
18 x 45 pulg
18 x 45 in
18 x 45 pulg
24 x 45 pulg
24 x 45 in
91 x 46 cm (36 x 18 pulg.)
Revestimiento de superficie:
Adherencia media
Adherencia moderada
Baja adherencia
Gran adherencia
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 120
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Revestimiento de superficie unitSize
11823191 Azul 18 x 45 pulg Adherencia media paquete de 120
17546876 Azul 18 x 45 in Gran adherencia paquete de 120
11893181 Blanco 18 x 45 pulg Gran adherencia 120 PCS
11843191 Blue 24 x 45 pulg Adherencia media paquete de 120
11803191 Blanco 24 x 45 pulg Baja adherencia paquete de 120
17536876 Blanco 24 x 45 in Gran adherencia paquete de 120
11952667 Azul 91 x 46 cm (36 x 18 pulg.) Adherencia moderada paquete de 120
7 options
Código de producto. 11823191
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las alfombrillas adhesivas generales son ideales para salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio crítico
Las alfombrillas adhesivas de uso general son idóneas para su uso en salas limpias de la industria electrónica, la industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio
  • Muy eficientes en la eliminación de polvo y fáciles de usar
  • Película de polietileno revestida con adhesivo acrílico para uso en agua respetuoso con el medio ambiente
  • Eliminación de polvo: 99 %
  • Resistencia a la tracción: >1,5 kgf/cm2
  • 30 capas
Grados
  • M200: para usuarios de adherencia estándar
  • M250: para usuarios de entornos críticos (adherencia alta)
Specifications
Dimensiones (L x An) 18 x 45 pulg
Para utilizar con (aplicación) Salas limpias de la industria electrónica, industria farmacéutica, hospitales, laboratorios e industrias alimentarias para el mantenimiento de un entorno limpio, medio
Cantidad 30 capas
Revestimiento de superficie Adherencia media
Color Azul
Longitud (métrico) 46 cm
Material Película de polietileno
Tipo Cleanroom Tacky Mat
Anchura (métrico) 114,3 cm