Learn More
Fisherbrand™ Alfombrillas de entrada adhesivas
Atrape la suciedad, el polvo y las bacterias contaminantes antes de que invadan la sala limpia
Brand: Fisherbrand™
49.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Additional Details : CAS : 9002-88-4 Peso : 4.32000kg
Description
Atrape la suciedad, el polvo y las bacterias contaminantes antes de que invadan la sala limpia
- Hojas de polietileno transparentes de 2 mm de grosor revestidas con adhesivo acrílico acuoso respetuoso con el medio ambiente
- El sistema de lengüeta hace que resulte sencillo despegar la lámina superior cuando esté sucia, el resto de las láminas permanecerán limpias e intactas
- No se ondula, arruga ni desgarra
- El adhesivo no pasa al calzado
- Para necesidades de adherencia estándar: adherencia estándar, 30; idóneo para su uso en salas limpias de los sectores electrónico, farmacéutico, de laboratorio y alimentario
Order Info
Láminas por alfombrilla: Adherencia baja, 40; adherencia alta, 30.
Specifications
24 x 45 pulg | |
40 hojas transparentes en alfombrilla blanca | |
Baja adherencia | |
2 mil |