Learn More
Bel-Art™ Desconexiones rápidas SP Scienceware™ totalmente metálicas
Conector de manguera en línea con apagado automático en caso de desconexión para evitar fugas
Marca:  Bel-Art™ F19724-0204
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10107641
  • 72.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conexiones de latón cromado compatibles con la mayoría de tubos
  • Funciona a temperaturas de hasta 82 °C, con presiones de hasta 1,7 MPa y en vacío de hasta 762 mm (30 pulgadas) Hg
Información de órdenes
Pida los conectores macho y hembra por separado para poder conectar tubos del mismo o de diferente tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
Desconexión rápida, acoplamiento macho
6,4 mm
6,4mm
0,25 in
metálica
250 psi