Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan
Fisherbrand Aluminum Dissecting Pan is a major tool used in dissection across the globe.
Marca:  Fisherbrand™ 1381460
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17199180
  • 14.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El plato de disección de aluminio de Fisherbrand™ es una herramienta de disección de renombre mundial diseñada para toda una variedad de experimentos de disección.
  • Herramienta principal en los experimentos de disección.
  • Fabricado para durar y con bordes seguros, lisos y laminados para una rigidez y durabilidad duraderas.
  • Se apilan para un almacenamiento compacto.
  • A prueba de herrumbre
  • Disponible con o sin cera disecante negra.
  • Se utiliza en los campos de la educación y la investigación.
  • Fabricado en aluminio estándar ASTM™
Información de órdenes
Dimensiones:279 x 177 x 38 mm (11 x 7 x 1,5 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
Uso general de disección
Aluminio
Plato de disección de aluminio
Sin parafina