Learn More
Fisherbrand™ Lámina de aluminio, rodillo de calibre estándar
Para el sellado, pesaje y transferencia de muestras
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.37350kg
Descripción
Ideal para pesar, sellar y transferir sus muestras.
- Envasados en caja dispensadora individual con barra cortadora
- Los rollos de gran calibre ofrecen una mayor resistencia de plegado, ideal para cubrir bordes afilados
Especificaciones
Sellado, pesaje y transferencia de muestras | |
Papel de aluminio | |
46 cm | |
Aluminio |
25 pies | |
18 pulg | |
7,6 m | |
24 µm |