Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
Código de producto. 11719418 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
42 ml
65 ml
70 ml
150 ml
Fondo (métrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17,3 mm
20 mm
Diámetro de la base interior (métrico):
44 mm
51 mm
68,2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Lados acanalados
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 144
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo (métrico) Diámetro de la base interior (métrico) Forma unitSize
11719418 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 1000
11799408 65 ml 16 mm 69 mm Lados acanalados paquete de 1000
10297593 42 ml 17 mm 51 mm Lados acanalados paquete de 144
11789408 20 ml 13 mm 44 mm Lados acanalados paquete de 1000
11709418 70 ml 17,3 mm 68,2 mm Lados acanalados paquete de 1000
11518382 150 ml 20 mm 96 mm Lados acanalados paquete de 100
6 options
Código de producto. 11719418
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de aluminio para el pesaje y la dispensación
Choose Fisherbrand™ Aluminum Weight Dishes for weighing and dispensing.
Con lados acanalados
  • También puede servir como placas de evaporación o cubiertas de polvo. Ligeras pero robustas El práctico mango de agarre se puede grabar antes de pesar para su identificación
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Aluminio
Forma Lados acanalados
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para el pesaje y la dispensación
Fondo (métrico) 20 mm
Diámetro de la base interior (métrico) 96 mm
Diámetro interior de la parte superior (métrico) 102 mm
Diámetro (métrico) 96 mm (base interior), 102 mm (parte superior interior)