Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca ancha de HDPE ámbar
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
Marca: Fisherbrand™ 302005-0493
14.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Descripción
Reducen la transmisión de luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz
- Polietileno de alta densidad ámbar
- La boca ancha le permite una fácil recuperación de muestras puntuales y reduce la turbulencia durante el llenado
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de luz)†
Especificaciones
500 ml | |
17 oz | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
53mm | |
Sí | |
Frasco de boca ancha | |
53 mm |
500 ml | |
Ámbar | |
Ámbar | |
ISO 13485:2003; BSI:FM 653694 | |
Ancha | |
Polipropileno | |
Rosca |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction