Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™, volumen líquido de 260 ml
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,001
- Longitud: 260 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Número ASTM | 130H |
| Incrementos | 0.001 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,25 a 1,30 ASTM 130H-62 |
| Volumen (métrico) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |