Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™, volumen líquido de 260 ml
Código de producto. 11757255 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Número ASTM:
125 H
126 H
127H
128H
129H
130H
131H
132H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Intervalo de gravedad específica:
De 1,00 a 1,05 ASTM 125H-62
De 1,05 a 1,10 ASTM 126H-62
De 1,10 a 1,15 ASTM 127H-62
De 1,15 a 1,20 ASTM 128H-62
De 1,20 a 1,25 ASTM 129H-62
De 1,25 a 1,30 ASTM 130H-62
De 1,30 a 1,35 ASTM 131H-62
De 1,35 a 1,40 ASTM 132H-62
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número ASTM Certificaciones/conformidad Intervalo de gravedad específica unitSize
11757255 131H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,30 a 1,35 ASTM 131H-62 cada uno
11797245 125 H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,00 a 1,05 ASTM 125H-62 cada uno
11707255 126 H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,05 a 1,10 ASTM 126H-62 cada uno
11717255 127H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,10 a 1,15 ASTM 127H-62 cada uno
11737255 129H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,20 a 1,25 ASTM 129H-62 cada uno
11727255 128H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,15 a 1,20 ASTM 128H-62 cada uno
11747255 130H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,25 a 1,30 ASTM 130H-62 cada uno
11767255 132H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 1,35 a 1,40 ASTM 132H-62 cada uno
8 options
Código de producto. 11757255
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100
  • Temperatura de estandarización: 60 °F
  • División: 0,001
  • Longitud: 260 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número ASTM 131H
Incrementos 0.001
Certificaciones/conformidad Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Longitud (métrico) 260 mm
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 1,30 a 1,35 ASTM 131H-62
Volumen (métrico) 260 mL
Temperature of Standardization 60°F