Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de 275 ml de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Número ASTM:
115H
116H
117 H
118H
89H
90H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Intervalo de gravedad específica:
De 1,00 a 1,05 ASTM 89H-62
De 1,05 a 1,10 ASTM 90H-62
De 1,20 a 1,25 ASTM 115H-62
De 1,25 a 1,30 ASTM 116H-62
De 1,30-1,35 ASTM 117H-62
De 1,35 a 1,40 ASTM 118H-62
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,0005
- Longitud: 330 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Número ASTM | 90H |
| Incrementos | 0.0005 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,05 a 1,10 ASTM 90H-62 |
| Volumen (métrico) | 275 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |