Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de 275 ml de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,0005
- Longitud: 330 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Número ASTM | 118H |
| Incrementos | 0.0005 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 1,35 a 1,40 ASTM 118H-62 |
| Volumen (métrico) | 275 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |