Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de 275 ml de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™
Código de producto. 11797844 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Número ASTM:
115H
116H
117 H
118H
89H
90H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Intervalo de gravedad específica:
De 1,00 a 1,05 ASTM 89H-62
De 1,05 a 1,10 ASTM 90H-62
De 1,20 a 1,25 ASTM 115H-62
De 1,25 a 1,30 ASTM 116H-62
De 1,30-1,35 ASTM 117H-62
De 1,35 a 1,40 ASTM 118H-62
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11797844
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
  • Temperatura de estandarización: 60 °F
  • División: 0,0005
  • Longitud: 330 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número ASTM 116H
Incrementos 0.0005
Certificaciones/conformidad Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 1,25 a 1,30 ASTM 116H-62
Volumen (métrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60°F