Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de 275 ml de gravedad específica para líquidos más pesados que el agua ASTM™
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
373.32€ - 414.00€
Especificaciones
Incrementos | 0.0005 |
---|---|
Longitud (métrico) | 330 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
Volumen (métrico) | 275 mL |
Temperature of Standardization | 60°F |
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Número ASTM | Certificaciones/conformidad | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11707844
|
Fisherbrand™
116034HC |
89H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | 1.00 to 1.05 ASTM 89H-62 | N/A | ||||
11717844
|
Fisherbrand™
116034JC |
90H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | 1.05 to 1.10 ASTM 90H-62 | N/A | ||||
11707854
|
Fisherbrand™
116037GC |
117 H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | De 1,30-1,35 ASTM 117H-62 |
414.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11787844
|
Fisherbrand™
116037EC |
115H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | 1.20 to 1.25 ASTM 115H-62 | N/A | ||||
11717854
|
Fisherbrand™
116037HC |
118H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | 1.35 to 1.40 ASTM 118H-62 | N/A | ||||
11797844
|
Fisherbrand™
116037FC |
116H | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 | 1.25 to 1.30 ASTM 116H-62 | N/A | ||||
Descripción
La precisión cumple o supera las especificaciones ASTM E 100.
- Temperatura de estandarización: 60 °F
- División: 0,0005
- Longitud: 330 mm
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
0.0005 | |
Líquidos más pesados que el agua | |
60°F |
330 mm | |
275 mL |