Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
Código de producto. 11767834 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Número ASTM:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84 H
85H
86H
87H
88H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62
De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62
De 0.900-0.950 ASTM 87H-62
Volumen (métrico):
260 mL
275 mL
275 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Número ASTM Certificaciones/conformidad Intervalo de gravedad específica Volumen (métrico) unitSize
11767834 85H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62 275 mL cada uno
11737834 82H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62 275 mL cada uno
11889280 105H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62 260 mL cada uno
11747834 83H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62 275 mL cada uno
11809270 103H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62 260 mL cada uno
11899280 106H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11809290 107H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62 260 mL cada uno
11757834 84 H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62 275 mL cada uno
11777834 86H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62 275 mL cada uno
11797834 88H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62 275 mL cada uno
11787834 87H Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 De 0.900-0.950 ASTM 87H-62 275 mL cada uno
11819270 104H Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1 De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62 260 mL cada uno
12 options
Código de producto. 11767834
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
  • Utilice la probeta 08-530K
  • Temperatura de estandarización: 60 °V
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número ASTM 85H
Incrementos 0.0005
Certificaciones/conformidad Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Longitud (métrico) 330 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con (aplicación) Líquidos más pesados que el agua
Intervalo de gravedad específica De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62
Volumen (métrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60°F