Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Número ASTM:
103H
104H
105H
106H
107H
82H
83H
84 H
85H
86H
87H
88H
Certificaciones/conformidad:
Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1
Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1
Intervalo de gravedad específica:
De 0,650 a 0,700 ASTM 82H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 103H-62
De 0,700 a 0,750 ASTM 83H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62
De 0,750 a 0,800 ASTM 84H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 105H-62
De 0,800 a 0,850 ASTM 85H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 106H-62
De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62
De 0,950 a 1,00 ASTM 88H-62
De 0.900-0.950 ASTM 87H-62
Volumen (métrico):
260 mL
275 mL
275 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
- Utilice la probeta 08-530K
- Temperatura de estandarización: 60 °V
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Número ASTM | 86H |
| Incrementos | 0.0005 |
| Certificaciones/conformidad | Certificación de 3 puntos, ASTM E126, según la norma ASTM E100-14 Tabla 1 |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos más pesados que el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,850 a 0,900 ASTM 86H-62 |
| Volumen (métrico) | 275 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |