Learn More
Fisherbrand™ Hidrómetros de gravedad específica para líquidos más ligeros que el agua ASTM™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
La precisión del hidrómetro cumple o supera las especificaciones ASTM™ E 100.
- ASTM API 260mm ASTM Number: 104H 0.001 0.750 to 0.800 60°F Plain Form Hydrometer
- W/3-pt certification
Información de órdenes
Se encuentra disponible un certificado de calibración; simplemente añada la letra C al final del número de catálogo al hacer el pedido.
Compliance
Calibrado de conformidad con las especificaciones ASTM™ E 126.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Número ASTM | 104H |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de 3 puntos, ASTM E100-14 T1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Petroleum products |
| Intervalo de gravedad específica | De 0,750 a 0,800 ASTM 104H-62 |
| Volumen (métrico) | 260 mL |
| Temperature of Standardization | 60°F |