Learn More
Bio Plas™ Sistema de dispositivo de inoculación Astral™
Código de producto. p-2410978 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Asa de inoculación
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11534000
Marca: Bio Plas™ 7000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Mango esterilizable en autoclave con cada caja
Sistema de inoculación desechable y económico, diseñado para garantizar la seguridad y la esterilidad fiable
Sistema de inoculación desechable y económico, diseñado para garantizar la seguridad y la esterilidad fiable
Calibrados mediante el procedimiento de espectrofotometría de tinte azul de Evans y el método gravimétrico
  • Ausencia de ADN, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR
  • Las asas Astral, las agujas y los Clone-Piks se envasan sin estática en cámaras tubulares individuales que, a continuación, se sellan herméticamente con película de aluminio
  • La tapa antipolvo se coloca de forma retrorretráctil en la unidad antes de que se esterilice mediante radiación.
  • Se utilizan de forma individual o para procedimientos cuantitativos como muestreo, recuentos de orina y diluciones en serie
Uso:
  • Perfore la película de aluminio con el mango, presionando hasta que se conecte al asa, la aguja o Clone-Pik
  • Extraiga el asa; el dispositivo de inoculación está listo para numerosas aplicaciones.
Información de órdenes
Se suministran 10 gradillas de 96 por caja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Single-use
Volumen 1μL
Esterilidad Estéril
Color Amarillo
Tipo de producto Asa de inoculación
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispositivo de inoculación Astral™
Incluye Asa esterilizable en autoclave
Tipo de empaquetado Gradilla