Learn More
Fisherbrand™ Dispensadores para parte superior de frasco esterilizables en autoclave
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 a 30 ml
De 0,25 a 2,5 mL
De 0,5 a 5 mL
De 10 a 100 mL
De 5 a 60 ml
Incrementos:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Exactitud:
± 0.6 % (± 0.015 ml)
± 0.6 % (± 0.030 ml)
± 0.6 % (± 0.180 ml)
± 0.6 % (± 0.360 ml)
± 0.6 % (± 3.000 ml)
Precisión:
± 0.2 % (± 0.005 ml)
± 0.2 % (± 0.010 ml)
± 0.2 % (± 0.060 ml)
± 0.2 % (± 0.120 ml)
± 0.2 % (± 0.200 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Certificado de calibración
Provides smooth, effortless dispensing
Dispensadores para botella
• Excelente compatibilidad química
• Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Se adapta a la mayoría de los tamaños comunes de botella
• Trazabilidad para laboratorio con certificación NABL
• Excelente compatibilidad química
• Totalmente autoclavable
• Fácil de calibrar
• Pistón extraíble
• Mecanismo de válvula de precisión sin resorte
• Tapón antigoteo
• Se adapta a la mayoría de los tamaños comunes de botella
• Trazabilidad para laboratorio con certificación NABL
Certifications
ISO 8655
Garantía
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 0.6 % (± 0.030 ml) |
| Tipo de producto | Analog Bottletop Dispenser |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Canales | 1 |
| Material | Vidrio, FEP, Borosilicate Glass |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 5 mL |
| Incluye | 13-in. inlet tube (with extension) |
| Incrementos | 0.1 ml |
| Precisión | ± 0.2 % (± 0.010 ml) |