Learn More
Fisherbrand™ Bolsas con cierre de alambre redondo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 3 in
7 x 3 pulg
40,64 cm x 11,43 cm (9 x 4,5 pulg.)
9 x 4,5 in
9 x 5,5 pulg.
40,64 cm x 11,43 cm (12 x 4,5 pulg.)
Grosor (imperial):
2,50 mil
3 mil
3,50 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
2 oz
4 oz
18 oz
24 oz
27 oz
Color:
Impreso
Transparente
Transparente con bloque blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 24 oz |
| Tipo de tapón | Cable redondo |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (imperial) | 3,50 mil |
| Dimensiones (L x An) | 9 x 5,5 pulg. |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Anchura (imperial) | 5,5 in |
| Mostrar más |