Learn More
Fisherbrand™ Cubrezapatos desechables de máxima protección
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
Universal
XL
Descripción:
With anti-skid tread
Without anti-skid tread
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Descripción
Spunbond polypropolyene shoe covers protect against dirt, grime and certain dry particulates
- Un solo uso
- Azul
- Polipropileno
- Sin látex
- Con o sin suela antideslizante
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | XL |
| Material | Polipropileno |
| Latex Free | Sí |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Tipo de suela | Anti-skid |
| Descripción | With anti-skid tread |