Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de polipropileno con puños elásticos desechables de protección básica
Instrumental de laboratorio con construcción de polipropileno hilado sin látex
Especificaciones
| Color | Blanco |
|---|---|
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | A presión |
| Estilo de manguito | Elástico |
| N.º de bolsillos | 0 |
Descripción
Latex-free spunbond polypropylene construction lab ware
- Bata de laboratorio de un solo uso
- Cuello estándar, sin bolsillos
- 25 batas de laboratorio envasadas/caja
- Los puños elásticos mantienen fijas las mangas
- Cinco botones para un cierre seguro
- Peso del tejido: 50 g/m2
- Blanco
Especificaciones
| Blanco | |
| A presión | |
| 0 | |
| Sí |
| Polipropileno | |
| Elástico | |
| Estándar |