Learn More
Fisherbrand™ Gránulos a granel
237.45 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
- 500 g de bolas para llenar hasta 500 tubos de muestras de 2 ml
- Tubos de muestras no incluidos
Especificaciones
Gránulos de metal a granel | |
Metal | |
500 g |
2,38 mm | |
Homogeneizadores Bead Mill 4 y 24 |
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Lysing Beads and Tubes
Tamaño : 213.7 kB
Lysing Beads and Tubes
Tamaño : 233.4 kB
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Título del producto
Fisherbrand™ Gránulos a granel >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido