Learn More
Fisherbrand™ Bandeja de recogida de sangre
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Gradilla de tubos de 13 mm e inserto de bandeja (estilo A)
Gradilla de tubos de 16 mm e inserto de bandeja (estilo B)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Diseñada especialmente para flebotomistas. La bandeja de recogida de sangre Fisherbrand™ se ha desarrollado tras una amplia investigación en clínicas y hospitales. Esta solución ligera para la organización y el transporte de tubos y objetos más pequeños incluye una sólida bandeja de plástico, una gradilla de tubos de 36 pocillos e insertos desechables.
- Bandeja de ABS ligera y lavable
- La bandeja cuenta con un cajón de suministro, bolsillos laterales y un mango de trinquete con un agarre de caucho suave que gira para facilitar el acceso
- La bandeja incluye una gradilla de tubos Heathrow Onerack™ de 16 mm y dos insertos de poliestireno desechables
- Los insertos adicionales se venden en paquetes de 4 en dos configuraciones diferentes
Información de órdenes
Los insertos adicionales se venden en paquetes de 4.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 429 x 265 x 172 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de sangre |
| Para utilizar con (equipo) | Gradilla de tubos de 16 mm e inserto de bandeja (estilo B) |
| Incluye | 2 insertos, gradilla de tubos de ensayo de 16 mm, cajón de suministro, bolsillos laterales y mango de trinquete |
| N.° de pocillos | 36 (gradilla para tubos) |
| Material | ABS |
| Tipo de producto | Bandeja de recogida de sangre |