Learn More
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Disposable Serological Pipets with Regular Tip, Standard Length, Nonsterile
Long, slender, tapered tips speed pipetting
228.48€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438
Material Borosilicate Glass
Esterilidad No estéril
Graduado Sí
Estilo de punta Regular
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas Color Precio Cantidad y disponibilidad  
13267499
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
72120-11100
1 mL 0.01 mL 0.2 mL Yellow Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Regular-tipped pipets have long, slender, tapered tips to speed pipetting
Chemically inert pipets have negative graduations as well as bidirectional scales.
  • Blue markings are easy to read
  • Packaging meets requirements of small-, medium-, or large-volume use
  • Multipack with resealable flap for larger volume use permits easy access to several pipets at a time without contaminating unused pipets
  • Outer packaging is recyclable
Información de órdenes
Bulk packed.
Compliance
Regular-tip styles have volume tolerances that comply with ASTM™ E 714. Calibrated To Deliver/Blow Out,
Especificaciones
Especificaciones
USP Tipo I, ASTM E438
No estéril
Regular
Pipeta serológica
Borosilicate Glass
Sí
Bulk
Single-use