Learn More
Fisherbrand™ Raspadores de células
Recoja células fácilmente de matraces de cultivo tisular
458.00€ - 494.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para diversos tipos de recipientes de cultivo celular
Material de la hoja Copolímero de polietileno
Tipo de producto Raspador de células
Material Poliestireno (mango)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud de la hoja (imperial) Longitud del mango (imperial) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud de la hoja (imperial) Longitud del mango (imperial) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11597692
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
08100241
0,7 in 10 in Pequeña
458.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11587692
Ver documentos
Fisherbrand™
08100242
1,18 in 15 in Grande
494.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Recoja células fácilmente de matraces de cultivo tisular
Los raspadores de células Fisherbrand son adecuados para una gran variedad de recipientes de cultivo celular. El diseño exclusivo de la hoja y el mango reduce el daño celular durante el proceso de recogida.
  • Preesterilizados y envasados individualmente con envase con cierre de tipo desplegable
  • Apirógenos
  • La hoja de copolímero de polietileno gira para permitir un contacto uniforme con la superficie de crecimiento
  • El mango de poliestireno estriado facilita un agarre seguro y mayor control
  • La junta flexible entre la hoja y el mango facilita la entrada en el recipiente
  • La hoja pivotante mejora el control de posición para ajustarse a ángulos difíciles durante la recogida de células
Especificaciones
Especificaciones
Para diversos tipos de recipientes de cultivo celular
Copolímero de polietileno
Raspador de células
Poliestireno (mango)
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Raspadores de células