Learn More
Fisherbrand™ Minitoallitas de estopilla
Código de producto. 11724346 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
7 x 14 pulg.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11724346 7 x 14 pulg. paquete de 200
1 options
Código de producto. 11724346
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cada toalla es una almohadilla cuadrada de 10,2 cm plegada que se despliega hasta aproximadamente 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.)
Las minitoallitas de Fisherbrand™ se pueden utilizar en microscopios, superficies ópticas, vidrio, electrodos de pH. Cada toalla es una almohadilla cuadrada de 10,2 cm plegada que se despliega hasta aproximadamente 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.)
  • Algodón 100 % de grado reactivo certificado
  • No raya superficies sensibles
  • Absorbe 6 veces el peso
  • Tamaño: 17,78 x 35,56 cm (7 x 14 pulg.) plegado a un tamaño de 25,80 cm2 (4 pulgadas cuadradas)
Información de órdenes
Dimensiones de la caja: 11 x 11 x 20 cm (L x An x Al).
Especificaciones
Tipo de producto Minitoallitas de estopilla
Longitud (imperial) 7 in.
Longitud (métrico) 30.4 cm
Anchura (imperial) 12 pulg
Anchura (métrico) 30.4 cm
Material Algodón
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 7 x 14 pulg.
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar cubetas y microscopios, limpiar cámaras y secar materiales de vidrio delicados, jeringas, pipetas y electrodo de pH
Para utilizar con (equipo) Microscopios, superficies ópticas, instrumental de vidrio, electrodos de pH