Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones acoplados, con revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Con revestimientos de cono de Poly-Seal de polietileno de baja densidad
Marca: Fisherbrand™ 90N14-955-310
218.61 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Descripción
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para una mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí | |
Para uso general | |
Poly-Seal™ | |
Fenólico | |
68 mm | |
Vial |
LDPE | |
19 mm | |
No estéril | |
12 ml | |
3 dr. | |
12 mL | |
Tapón de rosca | |
ASTM, USP Tipo I | |
15-425 |