Learn More
Fisherbrand™ Viales de rosca de vidrio transparente de clase A con tapones acoplados, con revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
Includes
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para una mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | A |
| Material (revestimiento) | LDPE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso general |
| Volumen (imperial) | 6,25 dr. |
| Mostrar más |