Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
Marca:  Fisherbrand™ 90L14-955-332
91.75 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309493
  • 134.00€ / paquete de 144
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Descripción
Descripción
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
  • De rosca
  • Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Compliance
Cumplen las normas de Tipo I, Clase B de ASTM™ y de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
B
Ámbar
Vidrio borosilicatado Tipo 1 Clase A
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
2.16 dr
Fenólico
Ajustado
144/Paq.
Vial
Caucho acolchado con teflón
17mm
No estéril
8 ml
144
8 mL
Esterilizable en autoclave
63 mm
ASTM, USP Tipo I
15-425
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados > Capacidad: 8 ml; D.E. 17 x60 mm de altura