Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados
Código de producto. 11513552 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17mm
28mm
28 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11513552 40 ml 98 mm 28mm 72 PCS
11573542 2 ml 38 mm 12 mm paquete de 288
11583542 4 ml 48 mm 15 mm paquete de 144
11309493 8 ml 63 mm 17mm paquete de 144
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 72 PCS
5 options
Código de producto. 11513552
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
  • De rosca
  • Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Compliance
Cumplen las normas de Tipo I, Clase B de ASTM™ y de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación B
Material (revestimiento) Caucho acolchado con teflón
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 28mm
Material Vidrio borosilicatado Tipo 1 Clase A
Volumen (métrico) 40 ml
Para utilizar con (aplicación) Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
N.° por paquete 72
Volumen (imperial) 10.82 dr
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Ajustado
Cantidad 72/Paq.
Tamaño del tapón 24-400
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM, USP Tipo I
Altura (métrico) 98 mm
Tipo de producto Vial