Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados
Código de producto. 11573542 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17mm
28mm
28 mm
Pakningsstørrelse:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Artikelnummer. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11573542 2 ml 38 mm 12 mm paquete de 288
11513552 40 ml 98 mm 28mm 72 PCS
11583542 4 ml 48 mm 15 mm paquete de 144
11309493 8 ml 63 mm 17mm paquete de 144
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 72 PCS
5 options
Artikelnummer. 11573542
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
  • De rosca
  • Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Overholdelse
Cumplen las normas de Tipo I, Clase B de ASTM™ y de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Clasificación B
Material (revestimiento) Caucho acolchado con teflón
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio ámbar (clase B)
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz
N.° por paquete 288
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Ajustado
Cantidad 288/Paq.
Tamaño del tapón 8-425
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM, USP Tipo I
Altura (métrico) 38 mm
Tipo de producto Vial
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.