Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17mm
28mm
28 mm
Volumen (imperial):
0,5 dr.
1 dr
10.82 dr
2.16 dr
5,4 dr.
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 288
Descripción
Includes
Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
- De rosca
- Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Compliance
Cumplen las normas de Tipo I, Clase B de ASTM™ y de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | B |
| Material (revestimiento) | Caucho acolchado con teflón |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio ámbar (clase B) |
| Esterilidad | No estéril |
| Desechables | Sí |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz |
| N.° por paquete | 144 |
| Mostrar más |