Learn More
Fisherbrand™ Codificadores de colores para viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Para la identificación de muestras
Marca: Fisherbrand™
13.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
Descripción
Encajan en los tapones de viales de almacenamiento criogénico con rosca externa (10-500-25, -26 y -27) o viales de almacenamiento criogénico con rosca interna (12-567-500, -501, -502).
- Para la identificación de muestras codificadas por color
- Poliestireno
- No estériles
Especificaciones
Amarillo | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Para viales con rosca interna |