Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color, paquete de arco iris
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875303
  • 49.55€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
Disponible en rollos de 13 m. Tamaño del núcleo: 1 in
  • Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
  • Excelente para la codificación por colores
  • Resisten temperaturas de -23 a +121 °C (de -10 a +250 °F)
  • Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
  • Se adhiere a la mayoría de las superficies, como vidrio, plástico y metal
  • Se retira limpia y fácilmente
Las cintas se suministran sin dispensador.
Información de órdenes
Los dispensadores se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
Multicolor
Cinta de etiquetado de color
1 azul, 2 rosa, 2 verde, 2 rojo, 1 naranja, 2 amarillo, 2 blanco
De -10 a +250 °F
12,80 m x 12,7 mm (14 yardas x 1 pulg)
13 m
25,4 mm (1 pulg.) de diámetro interno
Cinta
Resistente al aceite, resistente al agua, resistente al ácido y excelente para la codificación por colores
12/paq.
De -23 °C a +121 °C
14 yd
1 in