Especificaciones
| Estructura | Cortar y coser |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de inspección |
| Tamaño | Medio |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |