Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas criogénicas para almacenamiento criogénico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17817281 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Rojo
Surtido
Verde
Cantidad:
1000/rollo
5000/paq.
Para utilizar con (equipo):
Tubo de 0,5 a 1,5 ml
Tubo de 15 y 50 ml
Tubos de 1,5 a 2 ml
Tubos de 1,5 y 2 ml (tubo) ml
Tubos para PCR de 0,2 ml
Tamaño (imperial):
0,25 x 0,75 in
0,5 x 1,25 in
0.375 in (Diám)
0.75 in (Diám)
1,27 cm (0,375 pulg) de diámetro
1,27 cm (0,5 pulg) de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17817281
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Comes in an easy-to-use dispenser box with 20 sheets per pack.
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores. Se suministra en una caja dispensadora fácil de usar con 20 hojas por paquete.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a +121 °C (-321 °F a +250 °F)
  • No es necesario que sean autoluminadas
  • Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
  • Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
  • Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
  • También se ofrecen en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Color Rojo
Formato Etiqueta
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5 a 2 ml
Cantidad 1000/rollo
Tamaño (imperial) 0,5 x 1,25 in
Tamaño (métrico) 1,2 x 3,1 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De -321 F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C