Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas criogénicas para almacenamiento criogénico
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores. Se suministra en una caja dispensadora fácil de usar con 20 hojas por paquete.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a +121 °C (-321 °F a +250 °F)
- No es necesario que sean autoluminadas
- Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
- Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
- Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
- También se ofrecen en hojas compatibles con impresoras láser (consulte los números de catálogo de las series 15-930 y 15-940)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Formato | Etiqueta |
| Tipo de producto | Etiqueta criogénica |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 0,5 a 1,5 ml |
| Cantidad | 5000/paq. |
| Tamaño (imperial) | 0.375 in (Diám) |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -321 F a 250 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +121 °C |
| Diámetro (imperial) | 0,375 in |
| Mostrar más |